Print…
4-Amino-2-isopropylanisol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Isopropyl-4-methoxyaniline
OR918538-1G OR918538-250MG
APOSOR918538-1GEA 89.9 EUR
APOSOR918538-1G APOSOR918538-250MG
4-Amino-2-isopropylanisol 95%
4-Amino-2-isopropylanisol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026403
Número CAS: 91251-42-2