Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918478-1G
OR918478-5G
APOSOR918478-1GEA
183
EUR
APOSOR918478-1G
APOSOR918478-5G
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₀H₁₇NO₃ Peso Molecular: 199.247 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD21641342 Número CAS: 1363166-32-8 |