Print…
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918474-1G OR918474-5G
APOSOR918474-1GEA 0 EUR
APOSOR918474-1G APOSOR918474-5G
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658470
Número CAS: 50413-30-4