Print…
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 302 EUR
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 137…138 °C (6 mm Hg)
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114509
Número CAS: 5636-52-2