Print…
Dimethyl methylmalonate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl 2-methylmalonate
OR918351-25G OR918351-5G OR918351-100G
APOSOR918351-25GEA 163 EUR
APOSOR918351-25G APOSOR918351-5G APOSOR918351-100G
Dimethyl methylmalonate 95+%
Dimethyl methylmalonate
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075185
Número CAS: 609-02-9