Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918297-1G
OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA
198
EUR
APOSOR918297-1G
APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Fórmula:
C₉H₆ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14635863 Número CAS: 98592-34-8 |