Print…
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR918260-1G OR918260-250MG OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA 58 EUR
APOSOR918260-1G APOSOR918260-250MG APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.163 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260793
Número CAS: 72115-06-1