Print…
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR918033-1G OR918033-250MG
APOSOR918033-1GEA 417 EUR
APOSOR918033-1G APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₉N₃·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04448842
Número CAS: 452967-56-5