Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918027-1G
OR918027-250MG
APOSOR918027-1GEA
696
EUR
APOSOR918027-1G
APOSOR918027-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate
Fórmula:
C₆H₁₂O₄S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16045025 Número CAS: 73017-82-0 |