Print…
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917990-1G OR917990-250MG
APOSOR917990-1GEA 277 EUR
APOSOR917990-1G APOSOR917990-250MG
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00524803
Número CAS: 17228-38-5