Print…
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917952-1G OR917952-250MG
APOSOR917952-1GEA 654 EUR
APOSOR917952-1G APOSOR917952-250MG
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208311
Número CAS: 75945-91-4