Print…
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Fórmula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16606120
Número CAS: 1227508-94-2