Print…
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR917833-100MG OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA 108 EUR
APOSOR917833-100MG APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Fórmula: C₈H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12406549
Número CAS: 1158750-89-0