Print…
7-Chloro-L-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR917825-250MG OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA 589 EUR
APOSOR917825-250MG APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264322
Número CAS: 73945-46-7