Print…
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917823-10G OR917823-1G OR917823-5G
APOSOR917823-10GEA 0 EUR
APOSOR917823-10G APOSOR917823-1G APOSOR917823-5G
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
3,5-Dichlorophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₈Cl₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201039
Número CAS: 93427-13-5