Print…
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917812-1G OR917812-5G
APOSOR917812-1GEA 71.2 EUR
APOSOR917812-1G APOSOR917812-5G
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxyquinoline hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₉NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22683321
Número CAS: 1418117-82-4