Print…
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 230 EUR
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Fórmula: C₁₀H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07775614
Número CAS: 14297-34-8