Print…
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 712 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02185844
Número CAS: 3609-50-5