Print…
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917655-1G OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA 148 EUR
APOSOR917655-1G APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Peso Molecular: 175.227 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16999179
Número CAS: 4910-04-7