3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917655-1G
OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA
148
EUR
APOSOR917655-1G
APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO Peso Molecular: 175.227 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16999179 Número CAS: 4910-04-7 |