Print…
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9176-1G OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA 0 EUR
APOSOR9176-1G APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271942
Número CAS: 864068-97-3