1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917409-1G
OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA
400
EUR
APOSOR917409-1G
APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₀N₂O Peso Molecular: 186.21 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04355428 Número CAS: 118482-14-7 |