Print…
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: {3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 183 EUR
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃O
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271929
Número CAS: 871825-54-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III