Print…
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR917182-1G OR917182-250MG
APOSOR917182-1GEA 142 EUR
APOSOR917182-1G APOSOR917182-250MG
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Peso Molecular: 228.288 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788637
Número CAS: 106691-72-9