Print…
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 127 EUR
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Fórmula: C₇H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07375095
Número CAS: 886364-94-9