Print…
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-4-(Methylamino)cyclohexanol
OR917120-10G OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA 806 EUR
APOSOR917120-10G APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Fórmula: C₇H₁₅NO
Peso Molecular: 129.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09954372
Número CAS: 22348-44-3