Print…
Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917027-1G OR917027-250MG
APOSOR917027-1GEA 531 EUR
APOSOR917027-1G APOSOR917027-250MG
Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Cyclohexylsulphamoyl chloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₂S
Peso Molecular: 197.683 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109158
Número CAS: 10314-35-9