Print…
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]-1H-imidazole, 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 321 EUR
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271921
Número CAS: 103573-92-8
UN: 3259
ADR: 8,III