Print…
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR916985-1G OR916985-250MG
APOSOR916985-1GEA 163 EUR
APOSOR916985-1G APOSOR916985-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15071442
Número CAS: 1071433-05-0