Print…
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916913-1G OR916913-250MG
APOSOR916913-1GEA 734 EUR
APOSOR916913-1G APOSOR916913-250MG
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909379
Número CAS: 913731-10-9