Print…
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916853-100MG OR916853-1G OR916853-250MG
APOSOR916853-100MGEA 0 EUR
APOSOR916853-100MG APOSOR916853-1G APOSOR916853-250MG
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23703517
Número CAS: 70684-82-1