Print…
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR916820-1G OR916820-250MG OR916820-5G
APOSOR916820-1GEA 364 EUR
APOSOR916820-1G APOSOR916820-250MG APOSOR916820-5G
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
1-Methylhistamine dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁N₃·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037000
Número CAS: 6481-48-7
UN: 2735
ADR: 8,III