Print…
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916804-1G OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA 632 EUR
APOSOR916804-1G APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 185.243 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01819872
Número CAS: 51221-43-3