1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916793-1G
OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA
400
EUR
APOSOR916793-1G
APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₂H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06589824 Número CAS: 842971-69-1 |