Print…
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR916732-1G OR916732-250MG
APOSOR916732-1GEA 661 EUR
APOSOR916732-1G APOSOR916732-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole
Fórmula: C₄H₃Br₂NS
Peso Molecular: 256.946 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD17168686
Número CAS: 1138333-26-2