Print…
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR916520-250MG OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA 212 EUR
APOSOR916520-250MG APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Fórmula: C₆H₃ClN₂O
Peso Molecular: 154.554 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18802457
Número CAS: 159870-95-8