Print…
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR916487-1G OR916487-5G
APOSOR916487-1GEA 0 EUR
APOSOR916487-1G APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797981
Número CAS: 199177-26-9