Print…
Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
OR916415-25G OR916415-5G
APOSOR916415-25GEA 132 EUR
APOSOR916415-25G APOSOR916415-5G
Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Boc-N-methyl-DL-alanine
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.236 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153297
Número CAS: 13734-31-1