Print…
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9163-1G OR9163-250MG OR9163-50MG OR9163-500MG
APOSOR9163-1GEA 751 EUR
APOSOR9163-1G APOSOR9163-250MG APOSOR9163-50MG APOSOR9163-500MG
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₄S₂
Ponto de Fusão: 93…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08271969
Número CAS: 103011-38-7
UN: 3261
ADR: 8,III