Print…
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 0 EUR
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22549330
Número CAS: 99769-28-5