Print…
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-BOC-Aminoethyl)-4-bromobenzenesulphonamide, tert-Butyl (2-(4-bromophenylsulphonamido)ethyl)carbamate
OR914431-1G OR914431-25G OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA 22 EUR
APOSOR914431-1G APOSOR914431-25G APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Fórmula: C₁₃H₁₉BrN₂O₄S
Ponto de Fusão: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659915
Número CAS: 310480-85-4