3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR914335-1G
OR914335-250MG
APOSOR914335-1GEA
116
EUR
APOSOR914335-1G
APOSOR914335-250MG
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline
Fórmula:
C₆H₆BrNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09839298 Número CAS: 186593-45-3 |