3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR914259-1G
OR914259-250MG
OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA
0
EUR
APOSOR914259-1G
APOSOR914259-250MG
APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Fórmula:
C₇H₇NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16876801 Número CAS: 3114-61-2 |