Print…
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914154-1G OR914154-5G
APOSOR914154-1GEA 676 EUR
APOSOR914154-1G APOSOR914154-5G
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369945
Número CAS: 1146957-01-8