Print…
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914109-1G OR914109-250MG OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA 78.3 EUR
APOSOR914109-1G APOSOR914109-250MG APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18711569
Número CAS: 1236357-65-5