Print…
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914059-1G OR914059-5G
APOSOR914059-1GEA 248 EUR
APOSOR914059-1G APOSOR914059-5G
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202646
Número CAS: 82657-71-4