[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914059-1G
OR914059-5G
APOSOR914059-1GEA
248
EUR
APOSOR914059-1G
APOSOR914059-5G
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06202646 Número CAS: 82657-71-4 |