Print…
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR914006-1G OR914006-250MG
APOSOR914006-1GEA 97.3 EUR
APOSOR914006-1G APOSOR914006-250MG
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Peso Molecular: 216.277 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11707017
Número CAS: 879403-42-6