Print…
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913942-1G OR913942-250MG
APOSOR913942-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913942-1G APOSOR913942-250MG
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·ClH
Peso Molecular: 153.607 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12068617
Número CAS: 139243-55-3