(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913879-1G
OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA
806
EUR
APOSOR913879-1G
APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Fórmula:
C₉H₁₁N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06796591 Número CAS: 73058-30-7 |