Print…
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
OR913839-1G OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA 980 EUR
APOSOR913839-1G APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263269
Número CAS: 1217650-60-6