Print…
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913834-1G OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA 415 EUR
APOSOR913834-1G APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864626
Número CAS: 928056-25-1